Key Documents
R116-GS
Sigma-Aldrich
Rat Fibroblast Growth Supplement (50 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
1 yr
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol