PZ0406
PF-06815345
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S)-1-(5-(4-(4-((3-Chloropyridin-2-yl)((R)-piperidin-3-yl)carbamoyl)-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-tetrazol-1-yl)ethyl ethyl carbonate hydrochloride, Ethyl (S)-1-{5-[4-(4-{(3-chloropyridin-2-yl)[(3R)-piperidin-3-yl]carbamoyl}-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-tetrazol-1-yl}ethyl carbonate hydrochloride, PF 06815345, PF06815345
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -34 to -43°, c = 0.3 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)C(=O)N([C@H]5CNCCC5)c4ncccc4Cl)c2c([n](nc2)C)c3[n](nnn3)[C@@H](OC(=O)OCC)C.Cl
InChI
RFEUFHPTEFEGDQ-KUGOCAJQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)