PZ0375
PF-06282999
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-4-oxo-2-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetamide, 6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 06282999, PF06282999
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(N)CN(C(N1)=S)C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC)=CC1=O
InChI
1S/C13H12ClN3O3S/c1-20-10-3-2-7(14)4-8(10)9-5-12(19)16-13(21)17(9)6-11(15)18/h2-5H,6H2,1H3,(H2,15,18)(H,16,19,21)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)