Documenti fondamentali
PZ0346
Sigma-Aldrich
PF-06726304 acetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,8-Dichloro-2-[(1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-7-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21Cl2N3O3 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.38
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(ON=C1C)=C1C2=CC(Cl)=C(CCN(CC3=C(C)C=C(C)NC3=O)C4=O)C4=C2Cl
Azioni biochim/fisiol
PF-06726304 is a selective inhibitor of Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (enhancer of Zeste homolog 2), which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and is amplified and/or overexpressed in several human cancers including breast, prostate and lymphoma. PF-06726304 is a novel structural class of EZH2 inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)