Documenti fondamentali
PZ0344
Sigma-Aldrich
UK-371,804 HCl
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(((4-Chloro-1-guanidino-7-isoquinolinyl)sulfonyl)amino)-isobutyric acid hydrochloride, N-[[1-[(aminoiminomethyl)amino]-4-chloro-7-isoquinolinyl]sulfonyl]-2-methyl-alanine hydrochloride, UK-371804 HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16ClN5O4S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.29
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H16ClN5O4S.ClH/c1-14(2,12(21)22)20-25(23,24)7-3-4-8-9(5-7)11(19-13(16)17)18-6-10(8)15;/h3-6,20H,1-2H3,(H,21,22)(H4,16,17,18,19);1H
IUBFETAFRGVODB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
UK-371,804 is a reversible, substrate-competitive, highly potent (Ki = 10 nM) and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) Inhibitor with excellent selectivity over tPA, plasmin, Factor IXa and Xa. When applied topically, UK-371,80 effectively penetrates into excisional wounds of experimental pigs with no adverse effect on wound closure. UK-371,804 effectively blocks EGR-FMK from binding human uPA even in the presence of tissue proteins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)