Documenti fondamentali
PZ0338
Sigma-Aldrich
Toceranib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25FN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.46
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN4CCCC4)C
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
Azioni biochim/fisiol
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)