Documenti fondamentali
PZ0236
Sigma-Aldrich
CP-863187
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2,5-Difluorophenyl)-5-(3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)oxazole, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)-5-oxazolyl]-3-(1-methylethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)oxazol-5-yl]-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, CP863187
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14F2N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=C(C2=C(OC=N2)C(C=C3)=CN4C3=NN=C4C(C)C)C=C(F)C=C1
Azioni biochim/fisiol
CP-863187 is a potent p38α (p38α) inhibitor (IC50 = 5.8 nM) with 44-fold selectivity over p38β (p38β) and no inhibitory potency against p38γ (p38γ) and p38δ (p38δ) isoforms. CP-863187 effectively inhibits LPS-stimulated cellular TNF-α production in vitro (IC50 = 259 and 25 nM, using human whole blood and isolated mononuclear cells, respectively) and in rats in vivo (ED50 = 0.3 mg/kg p.o.) with good pharmacokinetic profile and oral availability (F = 87%/dog, 40%/monkey, 30%/rat with 5 mg/kg oral dosage; F = 66%/rat with 50 mg/kg oral dosage).
Note legali
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)