Key Documents
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24FN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.45
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3