PZ0179
Valdecoxib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >25 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)