Key Documents
PZ0108
Sigma-Aldrich
CP-335963
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-quinazoline, PF-508367
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CP-335963 is an aurora 2 kinase inhibitor, PDGF inhibitor, and anti-proliferative.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3