Documenti fondamentali
PZ0035
Sigma-Aldrich
Sutezolid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, PNU-100480, PNU100480
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20FN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -8 to -12°, c = 1 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=CC(N(C[C@H](CNC(C)=O)O2)C2=O)=CC=C1N3CCSCC3
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
FNDDDNOJWPQCBZ-ZDUSSCGKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sutezolid (PNU 100480) is an oxazolidinone antimicrobial. Sutezolid inhibits protein synthesis by inhibiting bacterial mRNA translation. Sutezolid is being investigated for the treatment of multiple drug–resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. The compound is a less toxic and more potent derivative of linezolid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3