PVP360
Polivinilpirrolidone
mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
(number average molecular weight Mn 360kDa)
Numero di viscosità
80-100(lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
C=CN1CCCC1=O
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- stabilizzante nella sintesi di nanoparticelle metalliche (NP) perché evita l′aggregazione delle NP a causa delle forze di repulsione prodotte dalle sue catene di carbonio idrofobe
- agente di capping nella sintesi di nanoparticelle di idrossiapatite (HAp) a forma di bastoncello per controllare la nucleazione e la crescita dei cristalli di HAp
- polimero sintetico usato nell′industria farmaceutica come veicolo per la dispersione e la sospensione dei farmaci
- agente emulsionante e disintegrante.
WGK 1