P9405
O-Phospho-L-tyrosine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine 4′-phosphate, L-Tyrosine-O-phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
O-Phospho-L-tyrosine,
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
225 °C
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1
DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
- as a diluent of anti-phosphotyrosine antibody to study sperm capacitation
- as an amino acid standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis
- as an amino acid standard in two-dimensional thin-layer electrophoresis system to analyze phosphoamino acids on the phosphorylated starch phosphorylase (L-SP)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)