P8811
Proteasi
powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
Sinonimo/i:
Actinasi E, Pronasi E
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
Attività specifica
≥3.5 units/mg solid
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Impurezze
starch, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
Specificità
Una miscela di almeno tre attività proteolitiche inclusa una serin proteasi extracellulare. In generale, le serin proteasi mostrano un′ampia gamma di specificità per il substrato, che si ritiene siano mediate da un sito attivo composto da un residuo Asp, un residuo His e un residuo Ser nella molecola. Questo enzima preferisce idrolizzare i legami peptidici sul lato carbossilico dell′acido glutammico o aspartico.
Applicazioni
La proteasi è usata di solito nelle procedure di isolamento degli acidi nucleici in incubazioni di 0,5-3,0 ore con aggiunta di sodio dodecil solfato 0,2% ed EDTA 10 mM.
Questo enzima è più attivo in un intervallo di pH più alto rispetto alla proteasi alcalina nota, mostrando l′attività proteolitica perfino in una soluzione 0,2 N di NaOH. Questo enzima è utile per la proteolisi di proteine insolubili e per lo studio della struttura delle proteine.
Altre note
An unusually non-specific protease.
Qualità
Contains approximately 25% calcium acetate.
Proprietà fisiche
Completamente inattivato dal calore al di sopra di 80 °C per 15-20 minuti.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Nota sulla preparazione
Raccolto da brodo di coltura di S. griseus.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Laura D Mathies et al.
BMC genomics, 20(1), 427-427 (2019-05-30)
The two Caenorhabditis elegans somatic gonadal precursors (SGPs) are multipotent progenitors that generate all somatic tissues of the adult reproductive system. The sister cells of the SGPs are two head mesodermal cells (hmcs); one hmc dies by programmed cell death
S Blumberg et al.
European journal of biochemistry, 136(1), 151-154 (1983-10-17)
A series of 2-mercaptoacetyl-dipeptides, a potential group of metalloendopeptidase inhibitors, has been synthesized by coupling the N-hydroxysuccinimide ester of S-acetyl-2-mercaptoacetic acid with hydrophobic dipeptide methyl ester hydrochlorides, followed by hydrolysis with NaOH in aqueous methanol and acidification with HCl. Thus
Shantha K Mahadevaiah et al.
Nature, 586(7830), 612-617 (2020-08-21)
Single-cell RNA sequencing of embryos can resolve the transcriptional landscape of development at unprecedented resolution. To date, single-cell RNA-sequencing studies of mammalian embryos have focused exclusively on eutherian species. Analysis of mammalian outgroups has the potential to identify deeply conserved
P C Chang et al.
Gene, 88(1), 87-95 (1990-03-30)
The gene (npr) encoding an extracellular neutral metalloprotease (Npr) from Streptomyces cacaoi YM15 was cloned in Streptomyces lividans using pIJ702 as a vector. The nucleotide (nt) sequence of npr was determined. The deduced open reading frame encoded 550 amino acids
Dong-Mei Wu et al.
PloS one, 14(6), e0217431-e0217431 (2019-06-07)
Bacterioplankton play a key role in the global cycling of elements. To characterize the effects of hypoxia on bacterioplankton, bacterial community structure and function were investigated in the Changjiang Estuary. Water samples were collected from three layers (surface, middle, and