P7543
PARAFILM® M
roll size 2 in. × 250 ft
Sinonimo/i:
Covering Film, Sealing Film
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
film (thermoplastic)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Parafilm PM992
Parametri
-45-+50 °C temp. range
Largh. × lungh.
5 cm × 76 m
Dimensioni rotolo
2 in. × 250 ft
Descrizione generale
PARAFILM si allunga fino al 200% e aderisce a forme e superfici irregolari. È una pellicola sigillante priva di plastificanti costituita principalmente da poliolefine e cere di paraffina. PARAFILM M resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline.
Proteggere l′integrità delle applicazioni di ricerca con una barriera ermetica all′umidità che mantiene una forte sigillatura e non si stacca dalla vetreria, nonostante la fuoriuscita di gas
Ridurre il rischio di manomissione dei dati con un rivestimento inodore, incolore e semitrasparente
Grazie alla composizione dei materiali e alla chiusura ermetica impedisce la perdita di umidità e volume
Il materiale flessibile e autosigillante le consente di aderire a forme e superfici irregolari
Si allunga di più del 200% della lunghezza originale
Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline
Permeabilità
Ossigeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% RH
Biossido di carbonio: (Metodo IR modulato) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% RH
Vapore acqueo: (ASTM F1249-01)
Piatto: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Increspato: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Effetti dei comuni reagenti
Permanganato di potassio
5%: Nessun effetto apparente se non una colorazione permanente bruno scuro in 18 ore
0,1%: Come per il 5% ma con una colorazione leggermente minore
Soluzione di iodio (0,1 N)
Nessun effetto se non una colorazione bruna in 18 ore
Alcol etilico (95%)
Nessun effetto apparente se non un certo sbiancamento della superficie in 24 ore
Nessun effetto apparente in 24 ore:
Acido cloridrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Acido solforico conc. (36 N) dil. (5 N)
Acido nitrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Idrossido di sodio con. (22%)
Idrossido di ammonio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Soluzione salina (NaCl) 20%
Alcol isopropilico (99%)
Se ne sconsiglia l′uso con solventi clorati, alifatici e aromatici non polari
La pellicola diventa morbida e appiccicosa tra 54 °C e 66 °C (tra 130 °F e 150 °F)
Proteggere l′integrità delle applicazioni di ricerca con una barriera ermetica all′umidità che mantiene una forte sigillatura e non si stacca dalla vetreria, nonostante la fuoriuscita di gas
Ridurre il rischio di manomissione dei dati con un rivestimento inodore, incolore e semitrasparente
Grazie alla composizione dei materiali e alla chiusura ermetica impedisce la perdita di umidità e volume
Il materiale flessibile e autosigillante le consente di aderire a forme e superfici irregolari
Si allunga di più del 200% della lunghezza originale
Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline
Permeabilità
Ossigeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% RH
Biossido di carbonio: (Metodo IR modulato) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% RH
Vapore acqueo: (ASTM F1249-01)
Piatto: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Increspato: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Effetti dei comuni reagenti
Permanganato di potassio
5%: Nessun effetto apparente se non una colorazione permanente bruno scuro in 18 ore
0,1%: Come per il 5% ma con una colorazione leggermente minore
Soluzione di iodio (0,1 N)
Nessun effetto se non una colorazione bruna in 18 ore
Alcol etilico (95%)
Nessun effetto apparente se non un certo sbiancamento della superficie in 24 ore
Nessun effetto apparente in 24 ore:
Acido cloridrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Acido solforico conc. (36 N) dil. (5 N)
Acido nitrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Idrossido di sodio con. (22%)
Idrossido di ammonio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Soluzione salina (NaCl) 20%
Alcol isopropilico (99%)
Se ne sconsiglia l′uso con solventi clorati, alifatici e aromatici non polari
La pellicola diventa morbida e appiccicosa tra 54 °C e 66 °C (tra 130 °F e 150 °F)
Note legali
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Victor G Puelles et al.
Kidney international, 96(2), 505-516 (2019-06-04)
Recent developments in optical tissue clearing have been difficult to apply for the morphometric analysis of organs with high cellular content and small functional structures, such as the kidney. Here, we establish combinations of genetic and immuno-labelling for single cell
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application