P7491
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
polystyrene, clear, flat bottom, 400 μL/well, sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
pinchbar; high flange design
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Nunc 269787
Volume massimo
400 μL
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Volume massimo del pozzetto
400 μm
Volume di lavoro pozzetto
250 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Standard MicroWell™ Plate format
- High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
- Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
- Standard multiwell plate format
- Excellent optical quality
- Lids are not supplied with this product
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)