P6186
Thidiazuron
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, TDZ
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a component of the proliferation medium to test its effect on the proliferation of embryo-like structures obtained from the post-culture of shoot tips
- as a growth regulator in Murashige and Skoog (MS) media to culture the nodal segments of Hyssopus officinalis L. seedlings
- as a cytokinin in induction media to experiment with the hormonal composition
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?