K3378
Kinetin
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
Sinonimo/i:
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC and HPLC)
Forma fisica
amorphous powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
off-white
Punto di fusione
264-270 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3