P5911
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinonimo/i:
DL-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~99%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H81NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3,(H,44,45)
RMBFBWDOAGQYBH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.