P5813
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BP53-12, monoclonal
PM
antigen 53 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human malignant tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using cell lysates from human cell lines known to express high levels of the p53 protein
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.