P5739
Placenta Growth Factor-2 from mouse
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PGF-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
~38 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Pgf(18654)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.