P5687
Monoclonal Anti-Prostatic Acid Phosphatase, Human antibody produced in mouse
clone PAP-12, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAP-12, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:800 using purified preparation of human prostatic acid phosphatase
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACPP(55)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)