P4485
Monoclonal Anti-p130 antibody produced in mouse
clone KAB40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KAB40, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 130 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse
tecniche
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RBL2(5934)
mouse ... Rbl2(19651)
Immunogeno
Stato fisico