P4265
Pepstatin A
powder, ≥75% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pepsin inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pepstatin A, microbial, ≥75% (HPLC)
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥75% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
233 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a component of synaptoneurosome buffer to homogenize the C57BL/6 striata
- as a component of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) lysis buffer
- as an inhibitor to determine the chymotrypsin activity of California spiny lobster
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Stock solutions at 1 mg/ml are stable at least a week at 4 °C. A 1 mM solution in methanol or DMSO is stable for months at -20 °C. If solutions become darker yellow, the reagent is hydrolyzing.
A working concentration of 1 μM is stable for at least one day at room temperature.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?