Documenti fondamentali
P2664
Sigma-Aldrich
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)