Documenti fondamentali
G0141
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome del prodotto
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.
Azioni biochim/fisiol
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aflatoxin B~ 1 and 2-acetylaminofluorene induced hepatic carcinogenicity and gamma-glutamyltranspeptidase expression via chronic feeding in rats
Liao JW, et al.
The American Journal of Medicine, 44(1) , 37-50 (2002)