P1874
Anti-Polyglutamines antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 3B5H10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Huntingtin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5H10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with an N-terminal 171 amino acid fragment of human Huntingtin with a 68 glutamine stretch
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.