Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MAB5374
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, mEM48
Sinonimo/i:
Huntingtin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina huntingtina, clone mEM48, culture supernatant, clone mEM48, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mEM48, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La malattia di Huntington (HD) è una patologia neurodegenerativa ereditaria progressiva, caratterizzata da alterazioni della personalità, compromissione motoria e demenza sottocorticale. La causa molecolare della malattia è l′espansione del trinucleotide CAG, codificante la poliglutammina nel primo esone di un gene del cromosoma 4 (4p16.3), che normalmente produce una proteina di 3136 a.a. (circa 350 kDa) ampiamente espressa, detta huntingtina, la cui funzione non è chiara. La proteina è presente nella regione perinucleare insieme ai microtubuli e nella regione centrosomiale insieme alla gamma-tubulina. L′huntingtina è necessaria per la sopravvivenza neuronale ed è coinvolta nel traffico delle vescicole sinaptiche e nel legame dei microtubuli. Potrebbe svolgere anche un ruolo nell′apoptosi. Nella HD, le cellule neuronali con la forma mutante di huntingtina possiedono aggregati intranucleari del frammento N-terminale, che provocano dannose inclusioni nelle sedi perinucleari e la morte cellulare dei neuroni striatali. La forma wild-type dell′huntingtina e l′anti-huntingtina riducono l′aggregazione e la tossicità cellulare della forma mutante di huntingtina nei modelli di HD in cellule di mammifero. È noto che l′huntingtina interagisce con GAPDH, HAP-1, SP1 e TAFII130.
Specificità
Reagisce con la proteina huntingtina umana (sia la proteina nativa che quella ricombinante). MAB5374 reagisce con la huntingtina mutante nei pazienti e negli animali transgenici che esprimono numeri diversi di ripetizioni (da 82 a 150 glutammine). Pertanto, dovrebbe riconoscere diverse forme di huntingtina mutante.
Immunogeno
Proteina di fusione con GST dei primi 256 amminoacidi dell'huntingtina umana con l′eliminazione del tratto poliglutamminico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
Un lotto precedente a una diluizione 1:50-1:100 utilizzando ABC (complesso avidina-biotina) su tessuto fissato con il 4% di paraformaldeide. Il tampone suggerito per la diluizione è PBS contenente il 3% di BSA. L'anticorpo è compatibile con sezioni di tessuto incluse in paraffina.
Il tampone suggerito per la diluizione è PBS contenente il 3% di BSA. L′anticorpo è efficace con sezioni di tessuto incluse in paraffina. Yu, Z et al (2002) Hum. Mole. Genetics 11(8):905-914. (http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/11/8/905) per metodi IHC validi e foto di mEM48 in tessuti di roditori con materiale transgenico umano.
Immunocitochimica
Prima del blocking si suggerisce una fissazione leggera con PFA al 4% seguita da incubazione con triton X-100 allo 0,1%.
Un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IC.
Western blotting
Diluizione 1:50-1:500 a seconda del livello di proteina mutante, con rivelazione in ECL. Il tampone suggerito per la diluizione è PBS contenente il 3% di BSA o PBS contenente il 5% di latte scremato.
I segnali risultano incrementati utilizzando preparati di frazioni nucleari; proteina monomerica circa 80 kDa; sono comuni gli aggregati che possono avere dimensioni >200 kDa.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Rivela la proteina huntingtina utilizzando questo anticorpo anti-proteina hungtintina, clone mEM48 convalidato per IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata regolarmente con mediante Western blotting su lisati di cellule HEK293.
Saggio di Western blotting:
Questo lotto diluito 1:1.000 ha rivelato la proteina huntingtina su 10 μg di lisati di cellule HEK293.
Descrizione del bersaglio
Maggiore di 200 kDa
Stato fisico
IgG monoclonali di topo in surnatante di coltura, senza conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di corteccia cerebrale normale umana, campioni di corteccia cerebrale di topo da topi HD o wild-type
Lisati di cellule HEK293.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
RNAi screening in Drosophila cells identifies new modifiers of mutant huntingtin aggregation.
J Doumanis, K Wada, Y Kino, AW Moore, N Nukina
Testing null
Viral delivery of glial cell line-derived neurotrophic factor improves behavior and protects striatal neurons in a mouse model of Huntington's disease.
McBride, Jodi L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103, 9345-9350 (2006)
Characterization of huntingtin pathologic fragments in human Huntington disease, transgenic mice, and cell models
Schilling, Gabriele, et al
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 66, 313-320 (2007)
Acute polyglutamine expression in inducible mouse model unravels ubiquitinproteasome system impairment and permanent recovery attributable to aggregate formation.
Ortega Z, D?-az-Hern?!ndez M, Maynard CJ, Hern?!ndez F, Dantuma NP, Lucas JJ
The Journal of Neuroscience null
Willeke M C van Roon-Mom et al.
Neuroreport, 17(6), 667-670 (2006-04-11)
Insoluble protein aggregates have been considered a pathological hallmark of Huntington's disease and other polyglutamine disorders. In this study the number of aggregates was assessed in the superior frontal gyrus and motor cortex of seven Huntington's disease patients and was