P0999
Anti-Potassium Channel Kv10.1 (EAG-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Ether-a-go-go K+ channel 1, Anti-KCNH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat brain lysate and transfected cells HEK-KV10.1.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNH1(3756)
mouse ... Kcnh1(16510)
rat ... Kcnh1(65198)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2