P0618
cis-8-Hydroxy-3-(n-propyl)-1,2,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-benz[e]indole hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
cis(±)-8-OH-PBZI hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
light brown
Solubilità
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate)
DMSO: soluble 12 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.CCCN1CC[C@@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C15H21NO.BrH/c1-2-8-16-9-7-13-14-10-12(17)5-3-11(14)4-6-15(13)16;/h3,5,10,13,15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
UMGQLEXNQCHIFN-NQQJLSKUSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)