P0089
Anti-Prox1 antibody , Mouse monoclonal
clone 4G10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Homeobox prospero-like protein Prox1, Anti-Prospero homeobox 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~84 kDa
Reattività contro le specie
chicken, rat, lizard, human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HepG2 cells
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)