P0085
Anti-Podoplanin antibody, RAT monoclonal
clone NZ-1.2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-AGGRUS, Anti-GP36, glycoprotein, 36-KD, Anti-GP40, Anti-Gp38, Anti-OTS8, Anti-T1A, Anti-T1A-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NZ-1.2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 4-8 μg/mL using U87 total cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDPN(10630)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)