P0022
PS48
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(4-Chloro-phenyl)-3-phenyl-pent-2-enoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C(\CCc1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H15ClO2/c18-16-10-7-13(8-11-16)6-9-15(12-17(19)20)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-12H,6,9H2,(H,19,20)/b15-12-
LLJYFDRQFPQGNY-QINSGFPZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.