OH30485341
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX85M, weighing capacity 82 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30485341
Capacità di pesata
82 g, resolution: 0.01 mg
Diam. piattino
8 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi