OH30218999
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX125, weighing capacity 120 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30218999
Capacità di pesata
120 g, resolution: 0.01 mg
Diam. piattino
8 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30218999-1EA | 4065266746242 |