OH30127961
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX223/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30127961
Capacità di pesata
220 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
13 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30127961-1EA | 4065266743685 |