OH30428204
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plastic weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30428204
Capacità di pesata
220 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Batteria
alkaline, 1000 hr life
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi