O9387
Oxatomide
≥99%
Sinonimo/i:
1-[3-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Ideatore
Johnson & Johnson
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
BAINIUMDFURPJM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3