O1136
Monoclonal Anti-Ornithine Decarboxylase (ODC) antibody produced in mouse
clone ODC-29, ascites fluid
Sinonimo/i:
Ornithine Decarboxylase Antibody, Ornithine Decarboxylase Antibody - Monoclonal Anti-Ornithine Decarboxylase (ODC) antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ODC-29, monoclonal
PM
antigen 53 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:100
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ODC1(4953)
mouse ... Odc1(18263)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol