M3687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, flat bottom clear polystyrene wells, lid, case of 60 ea
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 60 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655185
Volume massimo
392 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
340 μL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)