O0391
Olopatadine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, AL-4943A, KW-4679, Opatanol, Patanol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)