N9414
Anti-NUCB2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Calnuc, Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-p54
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using Rat2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Rat2 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using mouse testis extracts (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Nucb2(59295)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)