N5252
Nonadecanoic acid
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
Saggio
≥98% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Influence of Manure as a Complex Mixture on Soil Sorption of Pharmaceuticals-Studies with Selected Chemical Components of Manure: Nonadecanoic acid is studied for its role in the sorption of pharmaceutical compounds in soil, suggesting its importance in agricultural runoff management and environmental safety (Thiele-Bruhn and Zhang, 2023).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?