Documenti fondamentali
N4912
Sigma-Aldrich
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
Peso molecolare:
1299.50 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
under inert gas
Colore
yellow
Solubilità
H2O: ≥0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)O.SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC)CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N
InChI
RHLODBFQRYLALJ-ZWIFCGJVSA-N
Amino Acid Sequence
Nme-Asp-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys-DNP-Arg-Arg-NH2
Azioni biochim/fisiol
Notch 1 Peptide, fluorogenic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yoshihito Taniguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(6), 4014-4019 (2002-03-14)
Notch receptors undergo three distinct proteolytic cleavages during maturation and activation. The third cleavage occurs within the plasma membrane and results in the release and translocation of the intracellular domain into the nucleus to execute Notch signaling. This so-called gamma-secretase