N216
Monoclonal Anti-Na+/Ca2+ Exchanger antibody produced in mouse
clone C2C12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C2C12, monoclonal
Stato
liquid
PM
antigen 120 kDa (mature exchanger)
antigen 160 kDa (non-reduced)
antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
Reattività contro le specie
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC8A1(6546)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?