MTOX1016
OATP1B3 Knockout HepaRG™ Cells
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
OATP1B3 Knockout HepaRG™ Cells, 1 vial
Origine biologica
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Livello qualitativo
Stato
liquid
N° accesso OMIM
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... OATP1B3(28234)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The frame-shift mutation of SLCO1B3 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
- Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Qualità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.