MTCT1211
MTC™ Bio Disposable Test Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, neck (rimless)
Sinonimo/i:
plastic tube, sample tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Materiali
neck (rimless)
polystyrene
round
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
bag of 10 × 500 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T1211
Capacità
5 mL
diam. × lung.
12 mm × 75 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Descrizione generale
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x75mm, 5mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 8 bags of 500 tubes, 4000/cs
Caratteristiche e vantaggi
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)