Documenti fondamentali
MTCT1121
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polypropylene, rimless
Sinonimo/i:
plastic tube, sample tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Materiali
polypropylene
round
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
bag of 10 × 500 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio T1121
Capacità
3 mL
diam. × lung.
12 mm × 60 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Descrizione generale
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PP, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)