Documenti fondamentali
MTCP3801Q
MTC Bio Pure.Amp qPCR 8 Tube Strips
capacity 0.1 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
Sinonimo/i:
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiali
(self standing star foot)
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P3801-Q
Capacità
0.1 mL
Descrizione generale
0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  •  Evaporation rates ? 5%
  •  Inner packs of 10 membranes
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)