BR781317
BRAND® PCR tubes, strips of 8
attached transparent single caps, low profile, capacity 0.15 mL, white wells
Sinonimo/i:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
white wells
Descrizione
DNase-/RNase- DNA-free
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread push fit
attached transparent single caps
Confezionamento
pack of 120
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781317
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.15 mL
Volume d’esercizio
0.15 mL
Compatibilità
suitable for (for qPCR)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)